Learn More
Ammoniumthiocyanat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15645510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
99.99 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat
Schmelzpunkt 140 °C bis 149 °C
Farbe Weiß
pH 4.5 bis 6
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel NH4SCN
Beilstein 3595135
Löslichkeitsinformationen In Wasser 1630 g/l bei 20 °C
Formelmasse 76.12 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.3 g/cm3