Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2
Artikelnummer. p-8014088
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 15 ml-Falcon
24 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 15 ml
6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden
6 x 50 ml-Falcon
8 x 15 ml-Röhrchen rund oder konisch
Winkel:
27 °
28 °
33 °
35 °
45°
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P und 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2–6 und 6E
Sigma 2-16P
Sigma 2-7
Packungsgröße:
1 Stück
Wird zur Sedimentation mit hohen Zentrifugalkräften verwendet, die typischerweise in Forschungslaboren benötigt werden. Sigma Laborzentrifugen™ Festwinkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2 bestehen aus modernen, zertifizierten Hochleistungsmaterialien mit rückverfolgbaren Chargennummern.
  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen ist der Dauerbetrieb mit maximaler Drehzahl und +4 °C möglich.
  • Kann für sehr viele Zyklen mit maximaler Beladung und bei maximaler Geschwindigkeit verwendet werden. In den meisten Fällen für bis zu 50,000 Zyklen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Behälter-und Röhrchengrößen
Spezifikation
Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 30 x 15 ml
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2–6 und 6E
Winkel 33 °