Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Butyl and viton industrial gloves offer advanced chemical resistance, protecting against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons, as well as concentrated mineral acids.
236.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Chlorinated | No |
Anwendungen | Industrial |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15806942
|
Ansell
38612100 |
10 | |||||||
Beschreibung
- Gloves offer advanced chemical resistance and feature a 0.3mm butyl-viton layer.
- Designed with a naturally curved ergonomic shape to enhance comfort, ensure dexterity, and make donning and doffing easier.
- Recommended for automotive, life sciences, chemical, and emergency medical service industries.
Spezifikation
ANSI 3 | |
No | |
Schwarz | |
Viton, Butyl | |
0,30 mm | |
No | |
BCFLPST | |
Rollrand | |
Ohne Dichtungseinlage | |
12 in. |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Industrial | |
Ja | |
11 mil | |
EN 388:1010, EN 388:1010X | |
Typ A | |
Bakterien, nur Pilze | |
Glatt | |
38-612 10 103212 | |
30,4 cm |