Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Bietet besseren Schnittschutz bei bequemer Passform
Marke: Ansell 11531110
135.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügt über ein besonders leichtes Futter mit 18 Gauge; Garne mit INTERCEPT Technologie gewährleisten die EN-Schnittschutzklasse 3
- Das Futter sorgt mit ZONZ™ -Technologie für höchsten Tragekomfort, eine erstklassige Passform, Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit.
- Eine Tauchbeschichtung an der Handinnenfläche und die spezielle Formulierung mit FORTIX™-Technologie sorgen für verbesserte Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
- Silikonfreies Design
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- EN Schnittschutzklasse 3 (ANSI Stufe 2)
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Spezifikation
ANSI 4 | |
Gestrickt | |
Grau, Schwarz | |
Specific | |
Fiberglass, Nylon, HPPE, Spandex, Foam Nitrile | |
11 | |
Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung | |
Gestrickt | |
Fiberglas, Nylon, HPPE, Spandex | |
11-531 11 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing | |
21 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Nitril | |
ANSI A2 | |
Ja | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4X42B, EN 388:4342 | |
Unisex | |
Ansell GRIP™ Technologie | |
Lined | |
Case | |
HyFlex™ 11-531 | |
8,2 in. |