Learn More
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe
Kombinieren Sie hervorragende Flammbeständigkeit, hohen Schnittschutz und ergonomisches Design. Die im Handschuh verwendeten Materialien sind von Natur aus schwer entflammbar, auch nach dem Waschen.
Marke:  Ansell 80813090
258.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12812253
  • 374.00 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Die Hülle aus Aramidfasern ist von Natur aus schwer entflammbar und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen
  • Die Neopren-Schaumbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen
  • Die Lichtbogeneinstufung von 12 cal/cm2 entspricht der Gefahrenkategorie 2 der NFPA 70E
  • Ergonomisches Design ist komfortabel und flexibel
Compliance
Erfüllt die Gefahrenkategorie 1 gemäß NFPA 70E. ATPV = 9.4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. CPPT (Schnittfestigkeit): ANSI™/ISEA: Leistungsstufe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
NFPA 70E Gefahrenkategorie 2
Knit
Grün, Schwarz
Spezifisch
Arc Flash Gloves
2X42C
Gestrickt
ActivArmr™ 80-813
13
Stufe 2
EN 407: 412110
Neopren
ANSI A4
Aramidfaser
9
Fahrzeugmontage, Anlagen-/Maschinenbetrieb, Bergbau und Versorgungsarbeiten
ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Wing
8.86 to 10.24 in.