Learn More
Antimon(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11373837
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-44-5
Summenformel I3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 502.47
MDL-Nummer MFCD00016322
InChI-Schlüssel KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifications
Siedepunkt 420°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) iodide
Schmelzpunkt 168°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,710
Löslichkeitsinformationen Decomposed by water to SbOI.
IUPAC-Name Triiodstiban
Formelmasse 502.46
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Acrid
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive