Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373938
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vakuumabscheidung
Antimony Trisulfide is used in the production of pyrotechnics and as a yellow pigment for glass and porcelain. In Vacuum deposition. Used in preparation of Vermilion or yellow pigment, for antimony salts, percussion caps, camouflage paints, and in ruby glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Physikalische Form Stücke
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,713
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formelmasse 339.68
Reinheit (%) 99.9%