Learn More
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303358
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Vakuumabscheidung. Aktivator in der Glasindustrie. Farb- und Klebstoffindustrie. Pigmente, Keramikfritten. Als Halbleitermaterial hat es einen großen thermoelektrischen Effekt und wird daher in Festkörperkühlschränken verwendet.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-50-0
Summenformel Sb2Te3
Molekulargewicht (g/mol) 626.32
MDL-Nummer MFCD00016320
InChI-Schlüssel BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC-Name Tellanylidenantimon; Tellurium
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) telluride
Schmelzpunkt 629°C
Physikalische Form 3 bis 12 mm Klumpen
Menge 50 g
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 626.3
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.5
Dichte 6.5