Learn More
Antimon-Kaliumtartrat-Trihydrat, Pulver, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388568
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL-Nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony potassium tartrate trihydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 667.87 (613.82 Anhydrous)
Güte ACS
Dichte 2.6