Learn More
Buerkle™ Transparente Polyethylenschläuche
Der transparente Polyethylen-Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
59.90 € - 108.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polyethylen |
Gesamtlänge (metrisch) | 100 m |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10510614
|
Buerkle™
8878-0305 |
3 mm |
59.90 €
100 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10154352
|
Buerkle™
8878-0406 |
4 mm |
93.70 €
100 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11847952
|
Buerkle™
|
6 mm |
108.00 €
100 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus PE
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
- Transparent
- Härte Shore A 80 ± 3
- Temperatur -40 °C bis +95 °C.
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
EU-Lebensmittel | |
Polyethylen | |
1 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig, Stoßfest | |
80 (Shore A ± 3) | |
95 °C |
Autoklavierbar | |
100 m | |
Lebensmittel | |
-40 °C | |
Durchsichtig | |
Flexibel | |
PE-Schläuche |