Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen, 200 μl, abgeschrägt, Referenz
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke:  Axygen™ TR-222-C-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12706639
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
  • Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Steril
Autoklavierbar
Racks
Aufklappbares Gestell
Ja
10, 50, 100 μl
Ungefiltert
Durchsichtig
Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren
Abgeschrägt, Universal
Universelle Passform