Learn More
Axygen™ Axygen™ 24- und 32-Well PCR-Mikrotiterplatten
Für eine Vielzahl von Thermozyklern geeignet
Marke: Axygen™ PCR-32-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 24-Well/32-Well-Platten
- Volumen: 200 μ l
- Farbe: Durchsichtig
- Verpackung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
PCR | |
10 St./Packung |
Ohne Deckel | |
PCR Microplate, without Lid | |
32 | |
Rund | |
50/Karton |