Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettenspitzen
Für Pipettieranwendungen mit 1536 Wells
Marke:  Axygen™ T-1536-L-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11344245
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitzentyp: Maxymum Recovery
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • 0.5 bis 30 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 30 μl
Transparent
Für die 1536-Well-Pipettierung
Geringe Retention
1536-Well Pipetting
Steril
DNAse-/RNAse-frei
Gestell
384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
PP (Polypropylen)