Learn More
Axygen™ Axygen™ Maximum Recovery™ Pipettenspitze aus Polypropylen
Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen mit automatischen Barrierespitzen. Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen sind mit der Maxymum Recovery™ Technologie lieferbar, die die Rückgewinnung teurer Proben mit mehr Präzision und Genauigkeit ermöglicht. Extralange und sterilisierte Pipettenspitzen sind ebenfalls verfügbar.
Marke: Axygen™ T-200-C-L-R-S
Beschreibung
- Fortschrittliche Pipettenspitzen mit Filterbarriere
- Optimal für die DNA-Amplifizierung sowie mikrobiologische Anwendungsbereiche, bei denen bereits Spurenverunreinigungen die Ergebnisse verfälschen können
- Der Filter lässt die Luft ungehindert hindurchströmen, während eine Kreuzkontamination durch Aerosole oder Flüssigkeiten verhindert wird
- Die einzelnen Filter werden mit einem Roboter in die Spitzen eingesetzt, um eine Kontamination durch Nuklease auszuschließen
- Verpackung in Gestellen mit versiegelter Unterseite und Deckel zum Schutz vor Kontamination
- Die nicht-pyrogenischen, transparenten Polyethylenfilter sind frei von DNA-Hemmern sowie austretenden Zusatzstoffen
- Die sterilisierten/unsterilisierten Spitzen sind auch in besonders langer Ausführung sowie als Maxymum Recovery™-Ausführung erhältlich:
- Maxymum Recovery-Technologie für extrem niedrigen Partikelrückhalt und hohe Ausbeute
- Die Spitzenausführung Maxymum Recovery ist auch mit Mikrovolumen-Aerosolbarriere erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
- Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Steril | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Racks | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Transparent | |
mit fast allen Marken von Einkanal- und Mehrkanalpipetten | |
Aufklappbares Gestell | |
Maximale Rückgewinnung™ |