Learn More
Azelainsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
31.50 € - 132.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 123-99-9
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
MDL-Nummer MFCD00004432
InChI-Schlüssel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10476832
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401520250
25 g Glasflasche
31.50 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10477022
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401521000
100g Glasflasche
78.60 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13469508
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
401525000
500g Glasflasche
132.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
123-99-9
188.223
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
2266
Nicht anedioische Säure
C9H16O4
MFCD00004432
azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
CHEBI:48131
C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Azelaic acid
123-99-9
237,0 °C (20,0 hPa)
98%
HOOC(CH2)7COOH
azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Nicht anedioische Säure
2266
188.22
215 °C
Leicht Kristallpulver oder Flocken
98%
98,0°bis 103,0 °C
Weiß bis gelb
C9H16O4
MFCD00004432
Löslichkeit in Wasser:2,4 g/l Wasser (20 °C).Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Alkohol und Äther: 2,7 g/100 ml(15 °C), löslich in organischen Lösungsmitteln, leicht löslich in Benzol
C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
188.223
CHEBI:48131
98%
Echt