Learn More
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
Marke: Azlon WGW232P
23.22 EUR gültig bis 2025-10-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "24136" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. AzlonTM Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
- Spritzflaschen mit viereckiger Schulter mit breitem Hals für leichtes, verschüttungsfreies Befüllen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
250 ml | |
Durchscheinend | |
LDPE | |
–50 bis 80 °C | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Spülflasche | |
5,51 in. | |
60 mm | |
Ja |
8,45 oz. | |
Polypropylenverschluss, gelb | |
5/Pckg. | |
Gelb | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
140 mm | |
2,36 in. | |
Polypropylen | |
Kappe |