Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
Marke: Azlon CT0500P
Beschreibung
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
- Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
- Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
- Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Entspricht ISO 6706
Spezifikation
500 ml | |
±5 ml | |
B | |
1/Packung | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Anwendungsbereiche Lebensmittel und Getränke | |
360 mm |
PMP (Polymethylpenten) | |
ISO 6706 | |
55 mm | |
5 ml | |
135 °C | |
275 °F | |
Hexagonal | |
Messzylinder |