Learn More
Azlon™ Runde Weithalspulverflaschen
Ideal für die Lagerung von Pulvern und anderen Feststoffen
19.17 € - 31.25 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12030802
|
Azlon
BGC428P |
150 ml |
30.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10430655
|
Azlon
BGC430P |
250 ml | N/A | ||||||
10432575
|
Azlon
BGC432P |
300 mL | N/A | ||||||
10310025
|
Azlon
BGC436P |
500 ml | N/A | ||||||
12064807
|
Azlon
BGC440P |
1000 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Durchscheinende, starre HDPE-Flaschen mit Polypropylen-Schraubverschlüssen mit PVDC-Wattierung
Spezifikation
Durchscheinend | |
Ja | |
Schraubkappe |
HDPE | |
Weit |