Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit aufgedruckter Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Hergestellt aus hochhtransparentem Polypropylen für optimale Sichtbarkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit aufgedruckten Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Konische Ausführung – stapelbar, platzsparend und einfach in der Handhabung
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Präzise, tropfenfreie Ausgüsse
- Entspricht ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (metrisch) Basis | 31 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 41.5 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 41.5 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Labors, für Gewebekulturen oder Umgebungen |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Schritten | 5 mL |
Menge | 10/Pk. |