Learn More
Azomethin-H, Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Reagenz zur Bestimmung von Bor
74.30 € - 565.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 32266-60-7
Summenformel C17H13NO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 423.41
MDL-Nummer MFCD00066536
InChI-Schlüssel DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
PubChem CID 5702781
SMILES OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.04
2 g
74.30 €
2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11317228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.09
10 g
280.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11337228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.14
25 g
565.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Azomethine-H hydrate is used as a highly sensitive and colorimetric reagent for testing and detection of boron. It is also used to detect microgram levels of boron in glass and steel samples. Further, it is involved in the detection of boron in plant samples by masking copper, iron and aluminum ions with ethylenediaminetetraacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
32266-60-7
423.41
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
C17H13NO8S2
MFCD00066536
5702781
Spezifikation
Azomethine-H hydrate
C17H13NO8S2
Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
423.41
423.40 (Anhydrous)
Pulver
32266-60-7
MFCD00066536
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
4-Hydroxy-5-[[(Z)-(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-Yliden)Methyl]Amino]Naphthalin-2,7-Disulfonsäure
5702781
Lichtempfindlich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-975-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen