Learn More
BUCHI Kolbenverschlüsse für Verdampfer
BUCHI Originaldichtung für Rotavapor™ Industrierotationsverdampfer.Optimieren Sie die Leistung Ihrer Destillation mit qualitativ hochwertigen und chemisch beständigen Ersatzteilen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolbendichtungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • OEM-Dichtung für richtigen Sitz und Leistung
  • PTFE, Viton und Silikondichtung
Spezifikation
Spezifikation
Kolbendichtungen