Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Thread to barbed, flat bottom
Marke:  Kinesis™ 008NB15-KD2L
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13184214
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
1/4-28F Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Spezifikation
1.5 mm
PEEK
1/4-28F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.