Learn More
Kinesis™ Adapter mit Stecktülle PEEK 1 mm, 1/4 28F-Gewinde Omnifit™
Thread to barbed, flat bottom
Marke:  Kinesis™ 008NB32-KD5L
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13186854
  • N.V. / 5 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
1/4-28 M-Gewinde Omnifit™
Spezifikation
Spezifikation
3.2 mm
PEEK
1/4-28M
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.