Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10298843
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-Name Barium(2+)-Dihydrat-Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1560.0°C
Chemischer Name oder Material Barium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 962.0°C
Farbe Weiß
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel BaCl2·2H2O
Merck Index 15, 967
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,practically insoluble in ethanol,acetone and,ethyl acetate
Formelmasse 244.28
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 14.0% to 16.0% (150°C)