Learn More
Bariumchlorid Dihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479020
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumchloriddihydrat wird hauptsächlich zur Reinigung der Solelösung in Ätzchloranlagen, als Reagenz bei der Prüfung auf Sulfationen im chemischen Labor und als Reinigungsmittel bei der Herstellung anderer Bariumchemikalien und Schmieröladditive eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von Molekularsieben, Pigmenten und Papierbeschichtungen verwendet und dient als Vorstufe zur Herstellung von dotiertem Bariumzirkonat.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Metanol. Unlöslich in Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Stabil und hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 113°C (in 2H2O)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC-Name Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
Formelmasse 244.28 (208.25 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.097
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium Chloride dihydrate