Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, Puriss, p.a. plus, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a. plus, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Übertrifft die Standard-ACS-Spezifikationen durch zusätzliche Spurenmetallanalyse
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumchlorid-Dihydrat, Barium2+-Dihydrat-Dichlorid, Barium2+-Dichlorid-Dihydrat, Bariumchlorid, ACS, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-Name Barium(2+); Dichlorid; Dihydrat
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1,560 °C
Chemischer Name oder Material Bariumchlorid-Dihydrat
Namenshinweis puriss. p.a. plus, ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel BaCl2 · 2H2O
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 244.26
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.100 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.