Learn More
Bariumfluorid, farbloser, verschmolzener Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367828
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Barium fluoride is used as a material to make optical components such as lenses, in windows for infrared spectroscopy, in particular in the field of fuel oil analysis, used as a preopacifying agent and in enamel and glazing frits production. It is also used in the production of welding agents, metallurgy, as a molten bath for refining aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Summenformel BaF2
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
MDL-Nummer MFCD00003450
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 2260°C
Chemischer Name oder Material Barium fluoride
Schmelzpunkt 1353°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L.
IUPAC-Name Barium(2+) Difluorid
Formelmasse 175.36
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.4741
Dichte 4.83