Learn More
Bariumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
38.80 € - 1715.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7787-32-8 |
---|---|
Summenformel | BaF2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 175.32 |
MDL-Nummer | MFCD00003450 |
InChI-Schlüssel | OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis |
PubChem CID | 62670 |
SMILES | [F-].[F-].[Ba++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010647.88 |
2.5 g |
38.80 €
2.50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15485955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010647.14 |
25 g |
136.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11350849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010647.22 |
100 g |
413.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11360849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010647.36 |
500 g |
1715.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Barium fluoride is used in windows for thermal imaging inspection application in electric power facilities. Barium fluoride can be used to make optical components like lenses, as it is transparent in UV (ultraviolet) and IR (infrared) regions. It is used in windows for IR fuel oil analysis. Barium fluoride is one of the fastest scintillators for the detection of X-rays, and gamma rays. It has been found to be useful for the detection of gamma photons in PET (positron emission tomography), high energy neutrons, alpha and beta particles. Its resistant to high energy radiation is higher than all other optical fluorides. It is employed in metallurgy for refining aluminum, production of welding agents, as a preopacifying agent and in glazing frits production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7787-32-8 | |
175.32 | |
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L | |
62670 |
BaF2 | |
MFCD00003450 | |
barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis | |
[F-].[F-].[Ba++] |
Spezifikation
2260°C | |
1353°C | |
Pulver | |
BaF2 | |
UN1564 | |
barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis | |
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+) Difluorid | |
62670 | |
99.99% | |
Odorless | |
4.83 g/mL |
Barium fluoride | |
7787-32-8 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003450 | |
14,974 | |
Slightly soluble in water; soluble in methanol,and ethanol. | |
[F-].[F-].[Ba++] | |
175.32 | |
175.36 | |
Puratronic™ | |
1.4741 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P312-P330-P501c
Gehäuse H301-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:BARIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-108-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen