Learn More
Bariumjodidhydrat, weißes Pulver, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377098
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Useful in pyrotechnic devices. A reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-50-8
Summenformel BaI2
Molekulargewicht (g/mol) 391.14
MDL-Nummer MFCD00003452
InChI-Schlüssel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium iodide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 391.15 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium iodide