Learn More
Bariumjodid, weiße Beads, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343847
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Barium iodide is used to prepare organobarium compounds by reacting with alkyl potassium compounds. It is also involved in the preparation of active barium metal by reducing with lithium biphenyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-50-8
Summenformel BaI2
Molekulargewicht (g/mol) 391.14
MDL-Nummer MFCD00003452
InChI-Schlüssel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium iodide
Schmelzpunkt 740°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone.
Formelmasse 391.15
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.15