Learn More
Bariummanganat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307956
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-35-1
Summenformel BaMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.26
MDL-Nummer MFCD00011514
InChI-Schlüssel ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC-Name Barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium manganate
Menge 25 g
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,981
Formelmasse 256.28
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.85