Learn More
Bariummetaborat Monohydrat
Artikelnummer. p-7059969
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19004-06-9
Summenformel B2BaH2O5
Molekulargewicht (g/mol) 240.96
MDL-Nummer MFCD00046182
InChI-Schlüssel JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
PubChem CID 23165673
SMILES O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium metaborate monohydrate
Schmelzpunkt >900°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel BaB2O4·H2O
UN-Nummer UN1564
IUPAC-Name Barium(2+)hydratdioxoborinat
Formelmasse 240.97 (222.96 Anhydrous)
Dichte 3.35g/mL