Learn More
Barium-Metaphosphat, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049777
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Barium metaphosphate, used in glasses, porcelains, and enamels, as a flame retardant and in phosphors applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13762-83-9
Summenformel BaO6P2
Molekulargewicht (g/mol) 295.27
MDL-Nummer MFCD00061417
InChI-Schlüssel RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
Synonym barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
PubChem CID 16164194
SMILES [Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium metaphosphate
Schmelzpunkt 1560°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution
Formelmasse 295.25
Reinheit (%) ≥90%
Geruch Odorless