Learn More
Bariumsulfat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Europ. Eur., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071764 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 97,5-100,5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumsulfat, Barit, Makropaque, Mikropaque, Mikrotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-Name Barium(2+); Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumsulfat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 100 g
Strukturformel BaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 233.39 mol
Reinheit (%) 97.5 bis 100.5 %
Güte puriss.