Learn More
Bariumthiosulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417197
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35112-53-9
Summenformel BaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.444
MDL-Nummer MFCD00040661
InChI-Schlüssel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan
SMILES [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium thiosulfate
Menge 100 g
Strukturformel BaS2O3
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 249.46
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.45