Learn More
Lenz Laborglasintrumente Leisten
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbindungsstäbe mit 22 mm Durchmesser
- 2 M12-Gewindeanschlüsse
- Material: Stahl, pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005)
Spezifikation
0,707 m | |
Steel, powder-coated | |
Schwarz (RAL 9005) |