Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin, 88 %, rein
Artikelnummer. 10369053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-99-5
Summenformel C20H20ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 337.85
MDL-Nummer MFCD00012569
InChI-Schlüssel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC-Name hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Extinktion 1800 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Basic Fuchsin
Schmelzpunkt 250.0°C
Namenshinweis 88%
CAS Min. % 83.0
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.4
CAS Max. % 100.0
Farbstoffgehalt 83% min. (on dry substance)
Prozentgehaltsbereich 88%
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 337.84
Reinheit (%) 88%
Güte Rein
Verpackung Kunststofftrommel
Farbe Grün
Menge 2.5 kg
Flammpunkt 200°C
Physikalische Form Feines Pulver