Learn More
BD 500GR AGAR BASE PPLO .
Zur Isolierung und Kultivierung von Mycoplasma wird der Mykoplasma-Ergänzungsstoff oder der Mykoplasma-Ergänzungsstoff S verwendet
Marke: BD 241210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
< 30 °C | |
PPLO-Agar | |
Rinderherz-Infusion von 50 g 6 g/l, Pepton 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 14 g/l | |
Flasche |
Dehydriert | |
Agar | |
Zur Isolierung und Kultivierung von Mycoplasma wird der Mykoplasma-Ergänzungsstoff oder der Mykoplasma-Ergänzungsstoff S verwendet | |
500 g |