Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Brilliantgrün-Agar
Dehydrierte Form für die anwenderfreundliche Nutzung in Labors und Bioprozessen
Marke: BD 228530
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dehydrierte Form für die anwenderfreundliche Nutzung in Labors und Bioprozessen
Spezifikation
CE, EP, SMWW | |
Dehydriert | |
Agar | |
Zur Isolierung von Salmonellen außer S. Typhi aus Fäkalien und anderem Material | |
500 g |
Kühl lagern | |
Brilliantgrün-Agar | |
Proteose-Pepton 10 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Laktose 10 g/l, Saccharose 10 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 20 g/l, Brilliantgrün 12,5 mg/l, Phenolrot 0,08 g/l | |
Flasche |