Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Wilkins-Chalgren-Agar
Für Empfindlichkeitstests von Anaerobiern und zur Isolierung und Kultivierung von Anaerobiern
Marke: BD 218051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rezeptur: Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Pepton 10 g/l, Heftextrakt 5 g/l, Dextrose 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, L-Arginin 1 g/l, Natriumpyruvat 1 g/l, Hämin 5 mg/l, Vitamin K1 0,5 mg/l, Agar 15 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Zertifizierungen
ISO/DIS, 11014CCAM
Spezifikation
ISO/DIS, 11014CCAM | |
Dehydriert | |
Agar | |
Empfindlichkeitstests von Anaerobiern und zur Isolierung und Kultivierung von Anaerobiern | |
500 g |
< 30 °C | |
Wilkins-Chalgren-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Pepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Dextrose 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, L-Arginin 1 g/l, Natriumpyruvat 1 g/l, Hämin 5 mg/l, Vitamin K1 0,5 mg/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |