Learn More
BD Difco™ Shigella Poly-Antiseren
Click to view available options
Menge:
3 mL
Packungsgröße:
3 Milliliter
Beschreibung
- Erhältlich in 3,0 ml-Fläschchen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antiserum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur serologischen Identifizierung von Shigella verwendet |
Menge | 3 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Vial Alkalescens-Dispar Antiserum Poly
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide