Learn More
Sampling Systems™ Beaker with Spout
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Beschreibung
- Made from high grade 316L stainless steel
- Wide range of sizes available
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Material | Stainless Steel (316L) |
Graduated | Yes |
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Modell | Hohe Form |