Learn More
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Beschreibung
- PP (Polypropylen)
- Durchscheinend
- Autoklavierbar
- Skala zum Messen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Durchmesser (metrisch) Basis | 75 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 91 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 133 mm |
Enthält | Griff |
Menge | 1 |
Typ | Becher |