Learn More
Beclin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11306-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16818293
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Beclin 1 plays a central role in autophagy. It acts as a core subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate. Different PI3K complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways - PI3KC3-C1 is involved in the initation of autophagosomes and PI3KC3-C2 is involved in the maturation of autophagosomes and endocytosis. Beclin 1 also plays a role in antiviral host defense.
Spezifikation
Spezifikation
Beclin 1
Polyclonal
Unconjugated
BECN1
ATG6, Beclin 1, beclin 1, autophagy related, beclin1, BECN1, GT197, Protein GT197, VPS30
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114558, 56208, 8678
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O88597, Q14457, Q91XJ1
Becn1
Beclin 1 Fusion Protein Ag1843
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat