Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tropfflaschen
Einfach zusammenzudrückende Dispensierflaschen ermöglichen eine kritische Tropfenkontrolle
Marke: Bel-Art™ F11637-0006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Verschlusskappe lässt sich leicht verriegeln und dichtet auch nach wiederholtem Gebrauch sicher ab
- Die Öffnung an der Spitze beträgt 0.76 mm (0.030 Zoll)
- Geformt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Spezifikation
185 ml (6 oz.) | |
6 oz. | |
LDPE | |
Non-sterile | |
Nicht autoklavierbar | |
6 oz. | |
No | |
Cylindrical | |
Dispensing Bottle | |
6.25 in. | |
Polyethylene | |
53.3 mm |
185 ml | |
Translucent, Red | |
12 | |
Yes | |
Reusable | |
0.002 oz. | |
Narrow, Threaded | |
159 mm | |
2.1 in. | |
6.25 in. | |
24 mm | |
Schnappverschluss |