Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Ärmelhandschuhe für Handschuhkasten
Einteiliger Schutz aus verklebtem Neopren gegen das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen
Marke: Bel-Art™ H50025-0544
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einteiliger Handschuh mit Manschette
- Für Handschuhboxen mit 8 Zoll großen Handschuhanschlüssen
- Klemmringe (19-821-983) zum Fixieren der Handschuhe erforderlich
- Paarweise erhältlich
Spezifikation
Black | |
No | |
Glove Box Gloves |
Specific | |
Bonded Neoprene | |
10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction