Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Transpette™ Transferpipettierer mit acht Kanälen
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten
67.00 € - 388.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten |
---|---|
Farbe | Natural |
Volumen (metrisch) | 600 μl |
Länge (metrisch) | 180 mm |
Typ | Transferpipette |
Produktcode | Marke | Sterilität | Material | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Material | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10075210
|
Bel-Art™
F37873-0001 |
Steril | Polyethylen | Einzeln verpackt |
388.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11844160
|
Bel-Art™
F37873-0000 |
Unsteril | Polypropylen | Großpackung | N/A | ||||
Beschreibung
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten
- 8-Kanal mit 600μ l Kapazität pro Kanal
- Aus durchscheinendem Kunststoff
- Nach “heißer” radioaktiver Verwendung entsorgen, um eine Strahlenkontamination teurer Geräte zur Handhabung von Flüssigkeiten zu vermeiden
- Nicht autoklavierbar
- Mit sterilen und nicht sterilen Optionen erhältlich
Spezifikation
Zum Waschen von Platten, Füttern und Überstandsaspiration an Mikrotiterplatten | |
600 μl | |
Transferpipette |
Natural | |
180 mm | |
Ja |