Learn More
Contec™ Bemcot™ M-3 und S2 Wischtücher
Reinigen Sie empfindliche elektrische Geräte in Reinraumumgebungen.Die Contec™ Bemcot™ M-3 und S2 Wischtücher sind extrem saugfähig, weich und fusselarm.Eine offene Oberfläche fördert die Partikelentfernung.
840.26 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 25,4 cm |
Breite (metrisch) | 25,4 cm |
Material | Rayon |
Zertifizierung/Konformität | ISO-Klassen 6 und 8 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15380388
![]() |
Contec™
M-3 |
M3 Wischtücher |
840.26 €
3000 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 8 (Klasse 1.000 bis 100.000)
- Extrem saugfähige, weiche und fusselarme Einweg-Wischtücher
- Hitzebeständig zur Reinigung von Hochtemperatur-Verarbeitungsanlagen und Diffusionsöfen
- Entwickelt für die CD- und Tonbandindustrie
- Wird vierfach gefaltet geliefert, um ein ordnungsgemäßes Wischprotokoll zu fördern
- Entwickelt für den Einsatz auf empfindlichen elektrischen Geräten in Reinraumumgebungen
- Hergestellt aus 100 % Filamentrayon, der das 13-fache seines Gewichts in Flüssigkeit absorbiert
- Offene Oberfläche fördert die Partikelentfernung
Bestellinformation
In zwei Größen und vierfach gefaltet erhältlich, um ein ordnungsgemäßes Wischprotokoll zu ermöglichen.
Spezifikation
10 in. | |
25,4 cm | |
ISO-Klassen 6 und 8 | |
Entwickelt für den Einsatz an empfindlichen elektrischen Geräten und in der Compact-Disk- und Magnetbandindustrie |
25,4 cm | |
Rayon | |
10 x 10 in. (24,9 x 24,9 cm) |