Learn More
Benzo[b]furan-2-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450088
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 98437-24-2 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für die einfache Herstellung hochfunktionalisierter, stickstoffhaltiger Diarylmethane verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98437-24-2
Summenformel C8H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD00236019
InChI-Schlüssel PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC-Name (1-benzofuran-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[b]furan-2-boronic acid
Menge 5 g
Beilstein 1637889
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 161.95
Reinheit (%) 98%