Learn More
Benzoat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical A 006 250
Menge | 250 ml |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
C6H5COO- |
Spezifikation
Benzoat | |
Flüssig | |
1 g/l | |
H2O |
Glasflasche | |
C6H5COO- | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
250 ml |